Wichtige Dokumente
185450
Phenol
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
crystalline (flakes)
crystalline (solid)
crystals
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.
- Berthelot color reaction for the estimation of ammonia.
- Preparation of phenetole (aromatic ether) and 1,2-dihydroxybenzene (catechol).
- Synthesis of phenoxyacetic acid.
- As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
- Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?