Wichtige Dokumente
182621
Poly(vinylchlorid)
analytical standard, average Mw 85,000 (Typical), average Mn 40,000 (Typical)
Synonym(e):
PVC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn 40,000 (Typical)
average Mw 85,000 (Typical)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChIKey
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?