Wichtige Dokumente
163031
3-Nitrophenol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
3-NP, m-NP, m-Nitrophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
bp
194 °C/70 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Oc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?