Wichtige Dokumente
131105
Proflavin -monohydrochlorid
Dye content 95 %
Synonym(e):
3,6-Diaminoacridin -monohydrochlorid, Proflavin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
94.0% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL, clear
λmax
456 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
50000 at 260 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C13H11N3.ClH/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h1-7H,14-15H2;1H
InChIKey
PBBGTVBGXBUVLT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?