Merck
131083
Sigma-Aldrich
4-Phenylazophenol
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-azobenzol, Benzolazo-4-phenol, Solvent Yellow 7
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N=NC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
Farbindexnummer:
11800
Beilstein:
957567
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
InChIKey
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
4-Phenylazophenol is a polymethacrylates containing polar azo dye.
Anwendung
4-Phenylazophenol (4PP) has been used to study mineralization by P. chrysosporium under nitrogen-sufficient and nitrogen-limiting culture conditions.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)