Wichtige Dokumente
771058
4-(4′-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
97%
Synonym(e):
(E)-4-[(4-Hydroxyphenyl)azo]benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
270-280 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
InChIKey
HLVCZTOFOWHIJZ-CCEZHUSRSA-N
Anwendung
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)