Wichtige Dokumente
07233
Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Peptone Saline Diluent
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 8199:2018
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L
sodium chloride, 8.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
Eignung
nonselective for bacteria (General Media)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?