Merck
1.12535
Millipore
GranuCult® Prime Pepton-Salzlösung (Verdünnungsmittel für maximale Rückgewinnung)
according to ISO 6887, according to ISO 8199, for heterotrophic bacteria
Synonym(e):
Kochsalz-Pepton-Lösung, Kochsalz-Pepton-Wasser, MRD, Natriumchlorid-Pepton-Lösung, Natriumchlorid-Pepton-Wasser, Peptonlösung, Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
according to ISO 6887
according to ISO 8199
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Lagerbedingungen
protect from light (Keep tightly closed and dry.)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
light brown
pH-Wert
6.8-7.2 (25 °C, 9.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
9.5 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
heterotrophic bacteria
Allgemeine Beschreibung
GranuCult® Prime Pepton-Salz-Lösung, auch bekannt als Lösung für maximale Rückgewinnung, ist isotonisch, um die Rückgewinnung von Organismen aus verschiedenen Quellen zu gewährleisten. Sie kombiniert die schützende Wirkung von Pepton im Verdünnungsmittel mit der osmotischen Unterstützung durch physiologische Kochsalzlösung. Innerhalb von 1–2 Stunden nach der Verdünnung der Probe findet aufgrund der geringen Peptonkonzentration keine Vermehrung der Organismen statt. Die Pepton-Salz-Lösung entspricht den Empfehlungen der ISO 6887 und Paragraph 35 des Deutschen Lebensmittelgesetzes. Dieses Verdünnungsmittel kann als Alternative zur RINGER-Lösung für Milch und flüssige Milchprodukte, Trockenmilch, Käse, Butter, Fleisch und Fleischprodukte, Eiscreme und gekühlte Lebensmittel auf Milchbasis verwendet werden.
Anwendung
GranuCult® Prime Pepton-Salz-Lösung eignet sich zur Herstellung eines isotonischen Verdünnungsmittels für die maximale Rückgewinnung von Organismen, insbesondere bei Milch- und Fleischuntersuchungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): farblos bis fast farblos
pH-Wert (25 °C): 6,8 - 7,2
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Keimzahl (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Keimzahl (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Keimzahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Rückgewinnung (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): 70 - 130 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70 - 130 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70 - 130 %
Inkubation: 45 Minuten bis 1 Stunde bei 20 - 25 °C
Referenzmedium: Trypton-Soja-Agar 18 - 24 Stunden bei 35 - 37 °C, aerob
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1