Merck
04314
Supelco
Thujon-Standardmischung
analytical standard
Synonym(e):
α,β-Thujon, (−)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
reference substance for GC
Zusammensetzung
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChIKey
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6