Wichtige Dokumente
04275
1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-bromid
≥99.0%
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.5% water
SMILES String
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?