Wichtige Dokumente
03659
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Dikalium-ethylendiamin-tetraacetat Dihydrat, EDTA Dikaliumsalz, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dikaliumsalz, Kalium-Ethylenediamintetraacetat, dibasisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (KT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
255-280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES String
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?