Wichtige Dokumente
03520585
Aspalathin
primary reference standard
Synonym(e):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanon, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3′-β-D-glucopyranosyl-2′,4′,6′-trihydroxypropiophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChIKey
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)