02538
Raka-Ray-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Milchsäure-Bacterien-Selektiver Agar Basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
N-acetyl glucosamine, 0.5 g/L
agar, 17.0 g/L
betaine hydrochloride, 2.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20.0 g/L
diammonium hydrogen-citrate, 2.0 g/L
fructose, 5.0 g/L
glucose, 5.0 g/L
liver concentrate, 1.0 g/L
magnesium sulphate, 2.0 g/L
maltose, 10.0 g/L
manganese sulfate, 0.66 g/L
monopotassium phosphate, 2.0 g/L
potassium aspartate, 2.5 g/L
potassium glutamate, 2.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
5.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Pediococcus spp.
selective for Lactobacillus spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?