Merck
01419
Supelco
1,2-Propanediamin-1,2,3-13C3,1-15N -hydrochlorid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3H1015NN · 2HCl
Molekulargewicht:
151.02
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.0%
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][13CH](N)[13CH2][15NH2]
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)