Wichtige Dokumente
11426346910
Roche
Anti-Fluoreszein-POD, Fab-Fragmente
from sheep
Synonym(e):
Antikörper
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized (stabilized)
Verpackung
pkg of 150 U
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- Dot Blot
- ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
- Immunhistozytochemie
- In-situ-Hybridisierung
- Southern Blot
- Western Blot
Angaben zur Herstellung
- Dot Blot: 150 mE/ml
- ELISA: 50 bis 150 mE/ml
- Immunhistozytochemie: 250 bis 500 mE/ml
- In-situ-Hybridisierung: 1,5 bis 7,5 E/ml
- Southern Blot: 150 mE/ml
- Western Blot: 500 bis 1000 mE/ml
Arbeitslösung: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH-Wert 7,5. Falls erforderlich können 1 % Blockierungsreagenz (w/v), Trockenmilchpulver, 1 bis 5 % hitzeinaktiviertes fetales Kälberserum (v/v) oder normales Schafserum zur Reduzierung unspezifischer Bindung verwendet werden.
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash