Merck
11333062910
Roche
Anti-Digoxigenin
from mouse IgG1κ (clone 1.71.256)
Synonym(e):
Antidigoxigenin, Dioxigenin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
clone 1.71.256, monoclonal
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 100 μg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: 2-4 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Inhalt: Lyophilisat
Digoxigenin ist ein Hapten, das bei der Markierung von Nukleinsäuren und in Nachweissystemen nützlich ist. Mit Digoxigenin markierte Sonden haben eine höhere Empfindlichkeit, die der Empfindlichkeit von radioaktiven Sonden entspricht, was eine schnellere Erkennung ermöglicht. Es ist weniger gefährlich und hat eine längere Haltbarkeit.
Spezifität
Der monoklonale Antikörper reagiert mit freiem und gebundenem Digoxigenin.
Anwendung
Verwenden Sie den Anti-Digoxigenin-Antikörper zum Nachweis digoxigeninmarkierter Verbindungen mittels:
  • ELISA
  • Immunhistozytochemie
  • In-situ-Hybridisierung
  • Western Blot
  • Immunfluoreszenzfärbung
  • FISH (Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung)
Biochem./physiol. Wirkung
Bei Vorhandensein von Na+, Mg2+ und Adenosintriphosphat (ATP) hemmt Digoxigenin Natriumpumpen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spezifisch für freies und gebundenes Digoxigenin
  • Der Antikörper ist nicht proteinstabilisiert und daher als Antikörper zur Beschichtung in Sandwich-ELISAs und für Markierungsverfahren geeignet. Er kann beispielsweise für einen direkten Nachweis digoxigeninmarkierter Proben mit Enzymen oder Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert werden.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab. Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • ELISA: Zur Beschichtung: 2 bis 4 μg/mL
  • Immunhistozytochemie: 0,5 bis 2 μg/mL
  • In-situ-Hybridisierung: 0,2 bis 0,4 μg/mL
  • Western-Blot: 0,5 bis 2 μg/mL
Arbeitslösung: Für Beschichtungsanwendungen
phosphatgepufferte Salzlösung, pH 7,4
Rekonstituierung
Einer Endkonzentration von 100 μg/mL ist 1 mL bidestilliertes Wasser hinzufügen.
Lagerung und Haltbarkeit
Der lyophilisierte Antikörper ist bei +2 bis +8° C stabil. Die rekonstituierte Antikörperlösung ist bei +2 bis +8° C bis zu 6 Monaten stabil. Die Lösung kann in Aliquots bei -15 bis -25°C gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Es sind keine Kreuzreaktionen bekannt.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ilyas Chachoua et al.
Nature communications, 13(1), 204-204 (2022-01-13)
Abnormal WNT signaling increases MYC expression in colon cancer cells in part via oncogenic super-enhancer-(OSE)-mediated gating of the active MYC to the nuclear pore in a poorly understood process. We show here that the principal tenet of the WNT-regulated MYC
Affinity Labeling of a Sulfhydryl Group in the Cardiacglycoside Receptor Site of Na+/K+-ATPase by N-Hydroxysuccinimidyl Derivatives of Digoxigenin
<BIG>Antolovic R, et al.</BIG>
European Journal of Biochemistry, 227, 61-67 (1995)
Carla Winterling et al.
RNA biology, 11(1), 66-75 (2014-01-21)
A growing body of evidence suggests the non-protein coding human genome is of vital importance for human cell function. Besides small RNAs, the diverse class of long non-coding RNAs (lncRNAs) recently came into focus. However, their relevance for infection, a
Nonradioactive labeling of probe with digoxigenin by polymerase chain reaction
<BIG>Lion T and Haas OA</BIG>
Analytical Chemistry, 188, 335-337 (1990)
Xingqi Chen et al.
BioTechniques, 56(3), 117-118 (2014-03-20)
Current techniques for analyzing chromatin structures are hampered by either poor resolution at the individual cell level or the need for a large number of cells to obtain higher resolution. This is a major problem as it hampers our understanding