Wichtige Dokumente
10295892001
Roche
Colcemid
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Synonym(e):
Demecolcin, N-Deacetyl-N-methyl-colchicin
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
N-methyl-N-deacetyl-colchicine
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; 0.2 μm filtered
Form
solution
Verpackung
pkg of 20 mL (10 μg/ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
blocking: suitable
Verunreinigungen
microbial, tested
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChIKey
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash