Alle Fotos(1)
Key Documents
ZFRE012F0
Milli-Q
Belüftungsfilter (12") für SDS-Wasservorratstanks
Prevents contamination of pure water stored in SDS tanks
Synonym(e):
Belüftungsfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Prevents contamination of the stored pure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
30 L/min air flow rate
Höhe
30.8 cm (12.13 in.)
Durchmesser
7 cm (2.76 in.)
Tiefe Gehäuse
72 mm (2.8 in.)
Länge Gehäuse
311 mm (12.2 in.)
Gesamt L
327 mm (12.9 in.)
Porengröße
1 μm filter
Kompatibilität
for use with SDS
for use with tanks
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Belüftungsfilter ist dafür ausgelegt, gelagertes hochempfindliches Reinwasser vor möglichen Verunreinigungen aus der Umgebung zu schützen. Dazu gehören Kohlendioxid, Partikel, Mikroorganismen und flüchtige organische Verbindungen, die hauptsächlich aus der Laboratmosphäre stammen.
Wenn sich Kohlendioxid in Wasser löst, bildet es Bicarbonat- und Carbonat-Ionen. Diese Reaktion erhöht den Ionengehalt des Reinwassers und beeinträchtigt die Reinwasserqualität. Der Belüftungsfilter reduziert deutlich die atmosphärische organische und ionische Verunreinigung, die in den Behälter gelangt.
Für optimale Ergebnisse ist dieser Belüftungsfilter einmal jährlich auszutauschen.
Anwendung
Der Belüftungsfilter wird bei der Speisung des Behälter mit reinem Umkehrosmose-Produktwasser (RO-Produktwasser) verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aktivkohle adsorbiert flüchtige organische Verbindungen.
  • Ein Natron-Kalk-Bett entfernt Kohlendioxid.
  • Ein Membranfilter hält Partikel und Bakterien zurück.
  • Der Belüftungsfilter lässt sich ganz einfach in der eingebauten Halterung an der Vorderseite des SDS-Behälters installieren.