Merck
XX6700P10
Millipore
Spenderdruckbehälter, 10 l
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
10 L Pressure Vessel, Dispensing Vessel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
356 mm
~14 in.
Fitting
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Vorratsdruckbehälter zur Aufnahme von Flüssigkeiten für die Druckfiltration durch Millipore Filterhalter bei Anschluss an eine externe Druckquelle. Die tragbaren Druckbehälter sind mit einer Kapazität von 5 l, 10 l und 20 l sowie 1 Gallone (ca. 4 l) erhältlich. Die Behälter entsprechen den Anforderungen des ASME-UM-Code.
- Die Verschlüsse sind durch Nockenverschluss-Griff gesichert.
- Die Behälter sind bei Belüftung autoklavierbar.
- Sicherheitsventil, Manometer und Schlauchanschlüsse sind als Zubehör lieferbar.
- Mit zusätzlichem Spezialverschluss auch für Vakuum einsetzbar.
Druckbehälter
XX6700P01 Vorratsdruckbehälter, 1 Gallone
XX6700P05 Vorratsdruckbehälter, 5 l
XX6700P10 Vorratsdruckbehälter, 10 l
XX6700P20 Vorratsdruckbehälter, 20 l
Ersatzteile
6976 Behälterdeckel, Nockenverschluss
6977 Auslassrohr, 5-Liter-Behälter
6978 Auslassrohr, 10-Liter-Behälter
6979 Auslassrohr, 20-Liter-Behälter
XX6700059 O-Ring, Fluorelastomer A
XX6700104 Bogenstück, 1/4"-NPTF auf M
YY1301009 Edelstahl-Stopfen, 1/4"-NPT
Zubehör
TP0001326 PTFE-Band 12,5 mm x 6,6 m, Rolle
XX6700030 1/4"-NPT-Schnellverschlussnippel & -kupplung
XX6700034 3 m langer PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser
XX6700035 Druckschlauch mit 1/2" ID.
XX67000PK Zubehörkit für Druckbehälter
XX6700125 1/4"-NPTM-Sechskantnippel, 51 mm, Edelstahl
XX6700L11 1/4"-NPTM auf gestuften Schlauchanschluss mit 1/4–1/2" ID
XX6700L15 1/4"-ASME-Manometer
XX6700L24 Entlüftungs-/Sicherheitsventil, 7 bar, ASME
XX6700L55 Bubble-Point-Testvorrichtung
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Edelstahl-Kugelventil, 1/4"-NPTF
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.