Wichtige Dokumente
XX6700L24
Millipore
Entlüftungs-/Sicherheitsventil, 7 bar, ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore verfügt über eine breite Auswahl an Verschraubungen, Adaptern, Ventilen, Messinstrumenten und Schläuchen, die in Kombination mit den Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die genannten Ausnahmen werden diese aus Edelstahl der Serie 300 gefertigt.
Tri-Clamp(TC)-Verschraubungen enthalten für gewöhnlich die Größenbezeichnungen 1 1/2", 2" usw. 1 1/2"-TC-Verschraubungen lassen sich an Schlauchgrößen mit 1" oder 1 1/2" AD anschließen. 2"-TC-Verschraubungen lassen sich nur an Schläuche mit 2" AD anschließen.