WBAVDCH01
Immobilon® Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Chemiluminescent detection kit used for Western blotting, dot/slot blotting
Synonym(e):
Western blot blocking buffer, blocking buffer
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
peroxidase conjugate
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
western blot: suitable
Membranfläche
1000 cm2 , membrane coverage
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Qualität
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable