Wichtige Dokumente
TANK50200
Milli-Q
Lagerungs- und Verteilungssystem
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Synonym(e):
200-l-Lagertank (230 V)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
230 V, 50-60 Hz
230 V
Materialien
polyethylene reservoir
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
H × B × T
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
Kapazität
200 L
Volumen
200 L
200000 mL
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Dieser Lagertank 200-l-Fassvermögen erhält eine gleichbleibende Reinheit des gespeicherten Wassers, bietet wirksamen Schutz vor Luftschadstoffen und verteilt das gespeicherte Wasser unter Druck durch einen externen Verteilerkreislauf. Dieses Reservoir speichert Reinwasser aus Milli-Q® Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Eine optimale Lagerlösung für Reinwasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Speichert 200 l aufbereitetes Wasser.
  • Das Polyethylenreservoir ermöglicht die minimale Freisetzung von organischen Stoffen.
  • Eingebaute Hygieneüberlaufvorrichtung, Belüftungsfiltrationsoptionen und ein hermetisch verschlossener Deckel zum Schutz vor Luftschadstoffen.
  • Ein optionales automatisches UV-Desinfektionsmodul (ASM) hemmt das Bakterienwachstum und die Biofilmbildung an den Innenwänden des Reservoirs.
  • Milli-Q® Wasseraufbereitungssysteme bieten vollständige Kontrolle der Verteilerpumpe und des ASM.
  • Das Wassersystem kommuniziert direkt mit dem integrierten SDS-Wasserfüllstandsensor, um das Reservoir automatisch voll zu halten.
  • Verteilerdurchflussrate von bis zu 40 l/min.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany