Zubehör für Milli-Q®-Laborwasseraufbereitungssysteme
Um eine optimale Platzersparnis, Sicherheit und einwandfreie Hygienebedingungen Ihrer Wasseraufbereitungslösung zu gewährleisten, bieten wir eine Reihe von Zubehörteilen an, die die spezifischen Anforderungen Ihres Labors und des Umfelds unterstützen.
Angefangen bei Optionen für die Installation, durch die wertvoller Platz auf dem Labortisch gespart wird, über Wasserwächter, die mögliche Leckagen überwachen, bis hin zu unserem unverzichtbaren Fußpedal, das einen Komfortaspekt zu Ihrem Arbeitsalltag hinzufügt. Für folgende Bereiche finden Sie in der Liste das Zubehör für Ihre spezifischen Anforderungen:
- Installation – Optimale Anpassung an Ihre Laborumgebung
- Sicherheit – Undichtigkeiten erkennen und eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung sicherstellen
- Desinfektion – System und Wasserqualität schützen
- Qualität – Reinheitsparameter überwachen
- Komfort – Für einen produktiveren Tag
Desinfektion mit UV-Licht: Schutz für gespeichertes Reinwasser
Bei der Lagerung von Reinwasser stellt die Vermehrung von Bakterien immer ein Problem dar. Mit dem automatischen Desinfektionsmodul (ASM) werden regelmäßig die Innenwände Ihres Lagertanks mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt, um Bakterienwachstum und Biofilmbildung zu verhindern. Bereits eine UV-Bestrahlungszeit von 10 Minuten am Tag reicht aus, um eine regelmäßige chemische Desinfektion überflüssig zu machen.
- Automatische UV-Bestrahlung reduziert die Bakterienzahl
- Eliminiert oder begrenzt den Bedarf an chemischer Desinfektion erheblich
- Optionaler Wasserwächter schützt das Labor vor auslaufendem Wasser
Bei zentralen Wasseraufbereitungssystemen kann eine UV-Lampe auch in der Ringleitung platziert werden, um das zirkulierende Wasser zu bestrahlen, bevor es zu den Instrumenten und Geräten oder zurück in den Vorratstank geleitet wird.
Weitere Produktinformationen
Wasserwächter: Leckagen erkennen und Schäden vermeiden
Wasserwächter reduzieren das Risiko von Überschwemmungen und Schäden im Labor oder an anderen Geräten erheblich. Die Wasserwächter können dort platziert werden, wo es im Labor am günstigsten ist, in der Regel auf dem Boden oder auf dem Tisch. Im unwahrscheinlichen Fall einer Undichtigkeit erkennt der Wasserwächter, dass Wasser austritt, und schaltet automatisch den Speisewasserzulauf ab, egal ob es sich um die System- oder Hauptwasserversorgung handelt.
Fußpedal: Komfortable Wasserentnahme ohne Einsatz der Hände
Das Fußpedal für Ihr Wasseraufbereitungssystem macht Ihren Tag noch effektiver. Mit dem Fußpedal können Sie die Wasserabgabe durch einfaches Drücken mit dem Fuß steuern, wenn Ihr System an eine Q-POD® Reinstwasser- oder E-POD® Reinwasserentnahmeeinheit angeschlossen ist.
- So sparen Sie Zeit, wenn das gleiche Volumen mehrfach entnommen wird.
- Das Fußpedal unterstützt Laborhygieneprotokolle, da die Anwender das System bei der Wasserentnahme nicht berühren müssen.
- Ein 3 m langes Kabel bietet ausreichend Flexibilität bei der Positionierung des Fußpedals je nach individueller Laborkonfiguration.
Highlights: Komfortable Wasserentnahme ohne Einsatz der Hände