Wichtige Dokumente
TA-1L-BK
Millipore
Anti-E-Antikörper (Klon MS-80/MS-258), Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT Anti-E from the clone MS-80/MS-258, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-80/MS-258, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 L
Hersteller/Markenname
BIOSCOT
Konzentration
18-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Anwendung
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2