Merck
S2GVU10RE
Millipore
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGVU10RE, Stericup Quick Release-GV steriles Vakuumfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
299 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
13.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
500 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtrationssysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration unter Vakuum verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Stericup® Membranfiltereinheit aus Polyvinylidenflluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,22 μm besteht aus einem 500-ml-Flaschenaufsatz mit einer 1000-ml-Auffangflasche und einem Deckel für Verarbeitung und Lagerung.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCGVU10RE
Anwendung
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der Schnellverschluss-Filtertrichter wird mit nur einer Vierteldrehung von der Auffangflasche—getrennt, was die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens verringert und die Handhabung auf dem Labortisch oder unter dem Abzug erleichtert.
  • Die fettgedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an und ermöglicht so eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
  • Der Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts deutlich verringert.
  • Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
  • Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
  • Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany