Stericup®-Vakuumfilter
Stericup®-Filtrationseinheiten sind seit Jahrzehnten die zuverlässigsten Systeme für die Medien- und Pufferfiltration. Die Quick Release-Vakuumfiltrationseinheiten der nächsten Generation aus der Serie Stericup ® zeichnen sich durch ein neues ergonomisches Design aus, durch das die Benutzerfreundlichkeit optimiert und der Filtrationsprozess rationalisiert wird. Gleichzeitig werden wichtige Zellkulturen durch die bewährte Leistung der Millipore®-Membranen geschützt.
Die Ideensuche der Wissenschaftler von Millipore® hört jedoch nicht bei der zuverlässigsten Sterilfiltration der Welt auf. Im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit haben wir eine zuverlässige Sterilfiltrationseinheit entwickelt, mit der Labore ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Stericup® E und Steritop®-E-Filter bieten die gleiche zuverlässige Sterilfiltration, für die sich Wissenschaftler in der Zellkultur seit Jahrzehnten entscheiden. Sie werden direkt auf handelsübliche Medienflaschen aufgesetzt, wodurch der Kunststoff-Filtertrichter entfällt und damit der Kunststoffabfall um bis zu 48 % reduziert wird.
Schauen Sie sich unser Produktangebot an oder fordern Sie weiter unten Informationen an.
BELIEBTE KATEGORIEN
Products
Zugehörige Produktinformationen
- Fact Sheet: Stericup® E Sustainability
Our engineers found a way to provide the steadfast performance you’ve come to expect from Millipore® membrane filtration devices, with a significant reduction in disposable plastic materials.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Application Note: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
In this study, we examined the impact of filtration of hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components after repeated filtration using Stericup® sterile filtration devices.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Stericup®- & Steritop®-Filtereinheiten
Bei unseren Stericup® und Steritop®-Sterilfiltrationseinheiten kommen zuverlässige Hochleistungsmembranen für die optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien zum Einsatz. Diese Einheiten kombinieren überragende Durchflussraten und einen hohen Durchsatz mit geringer unspezifischer Bindung und einem stabilen, kippsicheren Design.
- Stericup®-Filtrationseinheiten umfassen eine Filtereinheit mit einer Auffangflasche und einem Deckel für die Anwendung und Lagerung
- Steritop®-Flaschenaufsatz-Filtrationseinheiten können auf Flaschen mit einem Öffnungsdurchmesser von 33 mm oder 45 mm eingesetzt werden
- Click Seal-Auffangflaschen und -Kappen sind in Flaschengrößen von 250 ml, 500 ml und 1000 ml erhältlich
Unkompliziertes Arbeiten und verlässliches Filtrieren mit Stericup®- und Steritop®-Filtrationssystemen. Alle Produkte anzeigen.
Anwendungen
Die Stericup®- und Steritop®--Systeme wurden entwickelt, um Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie können für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- Gewebekulturmedien +/- Zusätze
- Puffer
- Biologische Lösungen
Für die Anwendung geeignete Membranchemie
Die Sterilfiltrationsleistung hängt von der Qualität der Filtermembran ab. Stericup® und Steritop®-Filter sind mit einer Auswahl von Millipore®-Membranen erhältlich, die aufgrund ihrer anwendungsspezifischen Eigenschaften den Industriestandard setzen.
- Schnellster Durchfluss und geringe Proteinbindung wässriger Lösungen mit Polyethersulfon(PES)-Membranen der Serien Millipore Express® und Express® Plus
- Breite chemische Kompatibilität und Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit sehr niedriger Proteinbindung
Porengröße der Membran
Die Porengröße bezieht sich auf die Fähigkeit des Filters, Partikel einer bestimmten Größe herauszufiltern. Stericup® und Steritop®-Filter können nach Porengröße ausgewählt werden, um Ihren spezifischen Anforderungen zu entsprechen.
- 0,1 µm: Entfernung von Mykoplasmen
- 0,22 µm: Sterilfiltration
- 0,45 µm: Klärfiltration
Prozess- und Speichervolumen
Das Prozessvolumen basiert auf der Trichterkapazität für Steritop®- Filtrationseinheiten oder auf einer Kombination aus Trichterkapazität und passender Auffangflaschenkapazität für Stericup®-Filtrationseinheiten. Stericup®- und Steritop®-Filtrationseinheiten können für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina zwischen 150 ml und 1 l verwendet werden.
- 150 ml
- 250 ml
- 500 ml
- 1000 ml
Abbildung 1.Stericup®-Quick-Release-Filtrationssystem.
Aufbau der Quick Release-Filtrationssysteme der Serie Stericup®
- Der Quick Release-Filtertrichter lässt sich mit nur einer Vierteldrehung von der Auffangflasche abnehmen – das Verschüttrisiko wird somit gesenkt und die Handhabung auf dem Labortisch oder in der Haube erleichtert.
- Durch die fettgedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop®-Filtertrichter werden die Eigenschaften der Membranen einschließlich Zusammensetzung und Porengröße deutlich dargestellt, damit eine schnelle und anwendungsgerechte Produktauswahl möglich ist.
- Die Kappe mit Klickverschluss ist mit einem Flansch versehen und so modifiziert, dass sie auch unter nassen oder trockenen Bedingungen fest in der Hand liegt – ein fühlbarer Anschlag bestätigt den sicheren Verschluss. Sie müssen sich weniger Sorgen über mögliches Verschütten oder Kontamination des sterilisierten Inhalts machen.
- Die mattierte, große Schreibfläche auf der Auffangflasche und die hellere Kappenfarbe erleichtern eine deutliche Beschriftung, um die Lesbarkeit zu verbessern und unleserliche Schlieren zu reduzieren.
Zusätzlicher Komfort
- Die Klickverschlusskappe liegt auf der Seite auf, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Die Auffangflaschen sind stapelbar, um Lagerplatz zu sparen.
Stericup®-Filter bieten eine hohe Fließrate bei geringer Proteinrückhaltung
Die Filtrationsleistung hängt von der Membranleistung ab. Unsere Membranen der Marken Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ und Fluoropore™ setzen den Industriestandard für Qualität. In Kombination mit den ergonomischen Verbesserungen des Quick Release-Designs sind die Stericup® -und Steritop®-Sterilfiltrationssysteme ideal für Ihre Filtrationsanforderungen. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Qualitätsmerkmale unserer Quick Release-Filtrationseinheiten zu erfahren.
Abbildung 1.Stericup®-Filter bieten eine hohe Fließrate bei geringer Proteinrückhaltung
Abbildung 1.Stericup®-Filter bieten eine hohe Fließrate bei geringer Proteinrückhaltung
Für Stericup® und Steritop® E-Filter wird eine geringere Menge Kunststoff und Verpackungsmaterial benötigt
Unsere Ingenieure haben ein Gerätedesign gefunden, durch das die hervorragende Stericup® -Filtration erhalten bleibt und Ihrem Labor gleichzeitig eine Möglichkeit geboten wird, den Einsatz von Einwegkunststoff und Verpackungsmaterial drastisch zu reduzieren. Ganz gleich, ob Sie eine als umweltfreundlich eingestufte Laborzertifizierung anstreben oder einfach Ihren Platzbedarf verringern möchten; die Stericup®- und Steritop®-E-Filter sind so konzipiert, dass sie eine störungsfreie Zellkultur gewährleisten und gleichzeitig das Umfeld in mehrfacher Hinsicht entlasten.
Die Stericup®-E-Einheiten stellen die Sterilfiltration buchstäblich auf den Kopf. Wir haben die Notwendigkeit eines Einfülltrichters aus Kunststoff beseitigt, indem wir eine Möglichkeit geschaffen haben, Standard-Medienflaschen oder Behälter aus Laborglas direkt an der Filtrationseinheit zu befestigen. Drehen Sie einfach die Stericup® E-Filter/Auffangflascheneinheit um und schrauben Sie diese auf die Flasche mit dem Medium oder Puffer. Drehen Sie nun diese Einheit wieder um, verbinden sie mit dem Vakuum und beobachten Sie die Sterilfiltration. Mit der Steritop®-E-Einheit wird der Kunststoffeinsatz noch weiter gesenkt, da Sie den Filter an Ihrer eigenen kompatiblen, wiederverwendbaren Laborauffangflasche befestigen können, bevor Sie ihn auf die Flasche mit dem ungefilterten Medium schrauben.
Stericup®- und Steritop®-E-Filter sorgen für eine erhebliche Abfallreduzierung und unterstützen Labore dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen:
- Bis zu 26 % weniger Kunststoffabfälle bei Stericup®-E-Einheiten und bis zu 48 % weniger Kunststoffabfälle bei Steritop®-E-Filtern im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofffiltern
- Da die Einheiten kleiner sind, wird die Verpackung bei Stericup®-E-Filtern um bis zu 48 % und bei Steritop® -E-Einheiten um bis zu 69 % reduziert