PC05
Anti-c-Fos (Ab-2) (4-17) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOS(2353)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/reaction)
Paraffin sections (5-10 µg/ml, pepsin or heat pre-treatment required)
Free-floating Sections (not recommended)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
HepG2, NIH 3T3 cells, MCF-7 cells, colon or breast adenocarcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Rouscher III, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Verma, I.M. and Graham, W.R. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M. and Sassone-Corsi, P. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Biochim. Biophys. Acta823, 207.
Verma, I. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M. and Ziff, E. 1984. Nature (London), 311, 433.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg