Merck
PBGC07610
Millipore
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 76 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter, 10 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
41.8 cm2
Porengröße
10 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Geschnittene Membranschreiben für die Ultrafiltration in Biomax®-Polyethersulfon (PES) eignen sich ideal für die Proteinkonzentration, -aufreinigung und -entsalzung.
  • Zum Konzentrieren oder Entsalzen von Serum, Plasma oder aufbereiteten Kulturmedien optimiert.
  • Passend für Ihre Anwendungsanforderungen ist eine große Auswahl von Porengrößen verfügbar.
Anwendung
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW, eignen sich zur Proteinkonzentrierung und -aufreinigung oder zur Entsalzung von hoch konzentrierten Proben wie Serum, Plasma oder aufbereiteten Gewebekulturmedien. Es ist auch für den Pufferaustausch geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Scheiben in vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich, die Ihren Trennungsanforderungen gerecht werden
  • Kompatibel mit Amicon® Rührzellen
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1