Merck
MHSTCMAG-70KPMX
Millipore
MILLIPLEX®-Maus-T-Zellen-Panel mit hoher Sensitivität, vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 3.42-14,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
standard curve range: 9.77-40,000 pg/mL
(LIX)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Zytokine sind immunmodulatorische Polypeptide, die Schlüsselrollen für die adaptive und angeborene Immunantwort spielen. „Zytokine“ ist ein Oberbegriff, unter dem Myokine (von Muskelzellen produziert), Lymphokine (von aktivierten Th-Zellen produziert), Interleukine (agieren als Vermittler zwischen T-Zellen) und Chemokine (verantwortlich für die T-Zellmigration) zusammengefasst werden. Als einer der regulatorischen Mechanismen des Immunsystems agieren Zytokine bei der Erkennung, Aktivierung oder in Effektorphasen der Immunantwort und modulieren die Entwicklung und die funktionellen Aktivitäten der Subtypen von T-Zellen, B-Zellen und Myeloidzellen. Die Forschung an Zytokinen spielt eine wichtige Rolle beim Erlangen eines tieferen Verständnisses des Immunsystems und seiner vielseitigen Reaktionen auf die meisten Antigene, insbesondere jener Reaktionen, die den Entzündungsprozess ausmachen.
Niedrige Entzündungswerte sind an vielen klinischen und subklinischen Erkrankungszuständen wie Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, neurologischen Störungen und Krebs beteiligt. Daher ist das Messen von Zytokinkonzentrationen im Picogrammbereich kritisch für das Verständnis der Pathogenese dieser Erkrankungen.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Kreuzreaktivität
In diesem Panel gibt es keine nachweisbare Kreuzreaktivität.
Anwendung
  • Analyten: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, KC/CXCL1, LIX, MCP-1, MIP-2, TNF-α
  • Empfohlener Probentyp: Serum, Plasma, Gewebekultur oder andere Medien
  • Empfohlene Probenverdünnung: unverdünntes oder 1:2 verdünntes Serum oder Plasma
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
  • Forschungsunterkategorie: Immunantwort, Stoffwechselstörungen, chronische Entzündungserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Bitte kontaktieren Sie den technischen Kundendienst für Informationen zur Verdünnungslinearität.
Sensitivität: Informationen zur Sensitivität einzelner Analyten sind dem Protokoll zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu-Fen Lin et al.
Neurobiology of stress, 15, 100341-100341 (2021-06-08)
When an individual is under stress, the undesired effect on the brain often exceeds expectations. Additionally, when stress persists for a long time, it can trigger serious health problems, particularly depression. Recent studies have revealed that depressed patients have a