MCE3023CL3
Millistak+® Tiefenfilter im μPOD-Format
CE30, cellulose, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Synonym(e):
Millistak+ Depth Filter in Pod format, CE30 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Höhe
6.6 cm (2.6 in.)
Länge
8.9 cm (3.5 in.)
Filtrationsfläche
0.0023 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
1.52 – 1.94 μS/cm
Filterqualität
CE30
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Diese CE30-Medienserie bietet eine optimale Leistung durch eine Matrize mit Gradientendichte, die sich ideal für primäre (grobe) Klärungsanwendungen eignet. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
- Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
- Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
- Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
- Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
- Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
- Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13