ATTP01300
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore-Membranfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore™
Millipore
Parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore™
Porengröße
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Blasenpunkt
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
- Auflichtmikroskopie
- SEM-Analyse
- Gravimetrische Analyse
- Überwachung der Luftqualität
- Asbestüberwachung
- Analyse auf Mikroplastik
- Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung