MATFLAGELLIN
NEP-Kontrolle Flagellin – PyroMAT® System MAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Synonym(e):
NEP, NEP-Kontrolle
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 10 tests
Leistungsmerkmale
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Hersteller/Markenname
PyroMAT®
Anwendung(en)
pharmaceutical
pyrogen testing
Kompatibilität
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
Versandbedingung
cooler
Lagertemp.
−20°C
Eignung
pyrogenic bacteria
Allgemeine Beschreibung
NEP-Kontrolle Flagellin ist eine Aufbereitung von Flagellin aus Salmonella typhimurium, die in lyophilisierter Form bereitgestellt wird. Flagellin ist ein nichtendotoxisches Pyrogen (NEP), das den TLR5-Rezeptor von Monozyten aktiviert und als Positivkontrolle mit dem PyroMat® System eingesetzt werden kann (Monozytenaktivierungstest für den Pyrogennachweis).
Spezifität
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerung und Haltbarkeit
Ungeöffnete Fläschchen nach dem Verfallsdatum nicht verwenden
Resuspendierte Aliquote bei -20 °C aufbewahren
Die Haltbarkeit von Aliquoten steht im technischen Datenblatt
Rechtliche Hinweise
Kontrolle
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable