Merck
MAGVS2210
Millipore
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophile PVDF-Membran
pore size 0.22 μm, sterile
Synonym(e):
96-Well PVDF Plate, Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
acrylic
flat bottom wells
Qualitätsniveau
Beschreibung
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Sample Prep & YAC Culture. Comes in a pack of 10.
Sterilität
sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
50-250 μL sample volume (per well)
Methode(n)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
300 μL
Arbeitsvolumen
50-250 μL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Bindungsart
low binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: GV
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Anwendung
Forschungskategorie
Allgemeine Filtration
Zellkultur
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany