MABX8312
Anti-Plasmodium falciparum Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Plasmodium falciparum Histidine-Rich Protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2, monoclonal
Speziesreaktivität
Plasmodium falciparum, parasites
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG1
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable