Merck
SRP3229
Sigma-Aldrich
PDGF-BB aus mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Glioma-derived growth factor (GDGF), Osteosarcoma-derived Growth Factor (ODGF)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
1.0-2.0 ng/mL ED50
Mol-Gew.
24.4 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
off-white to yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... PDGFB(18591)
Allgemeine Beschreibung
PDGF (Platelet-derived growth factors) sind Disulfid-gebundene Dimere, die aus zwei 12,0 bis 13,5-kDa-Polypeptidketten, PDGF-A- und PDGF-B-Ketten genannt, bestehen. Zwei verschiedene Signalrezeptoren, die von PDGF genutzt werden, wurden identifiziert und PDGFR-α und PDGFR-β getauft. PDGFR-α ist ein hochaffiner Rezeptor für jede der drei PDGF-Formen. Andererseits interagiert PDGFR-β nur mit PDGF-BB und PDGF-AB. Rekombinanter muriner PDGF-BB ist ein Disulfid-gebundenes 24,4-kDa-Homodimer aus zwei B-Ketten (insgesamt 218 Aminosäuren).
Anwendung
PDGF-BB von der Maus wurde als chemotaktischer Faktor auf vaskulären glatten Muskelzellen eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Die drei natürlich vorkommenden PDGF (Platelet-derived growth factors), PDGF-AA, PDGF-BB und PDGF-AB, sind potente Mitogene für eine Vielzahl von Zelltypen, einschließlich glatte Muskelzellen, Bindegewebezellen, Knochen- und Knorpelzellen sowie einige Blutzellen. Die PDGF werden in Blutplättchen-α-Granulat gespeichert und werden bei der Blutplättchenaktivierung freigesetzt. Die PDGF sind an einer Reihe von biologischen Prozessen beteiligt, einschließlich Hyperplasie, Chemotaxie, embryonale Neuronenentwicklung und Epithelzellentwicklung der Atemwegstubuli. Eine heterozygotische Mutation in PDGFB wird mit Morbus Fahr in Verbindung gebracht. Sie wird auch mit der Angiogenese für die Osteogenese in Verbindung gebracht. PDGFB leitet die Migration von Endothelvorläuferzellen und mesenchymalen Stammzellen ein.
Sequenz
MSLGSLAAAE PAVIAECKTR TEVFQISRNL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRNVQ CRASQVQMRP VQVRKIEIVR KKPIFKKATV TLEDHLACKC ETIVTPRPVT
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumcitrat, pH-Wert 4,0.
Rekonstituierung
Das Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden. Zur langfristigen Aufbewahrung wird empfohlen, die Lösung mit einem Puffer mit Trägerprotein (z. B. 0,1 % BSA) weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C aufzubewahren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PDGF-BB secreted by preosteoclasts induces angiogenesis during coupling with osteogenesis.
Xie H, et al.
Nature Medicine, 20, 1270-1278 (2014)
Arterial smooth muscle cells express platelet-derived growth factor (PDGF) A chain mRNA, secrete a PDGF-like mitogen, and bind exogenous PDGF in a phenotype- and growth state-dependent manner.
Sjolund M, et al.
The Journal of Cell Biology, 106, 403-413 (1988)
Decorin inhibition of PDGF-stimulated vascular smooth muscle cell function: potential mechanism for inhibition of intimal hyperplasia after balloon angioplasty.
Nili N, et al.
The American Journal of Pathology, 163, 869-878 (2003)
Roles of PDGF in animal development.
Hoch RV and Soriano P
Development, 130, 4769-4784 (2003)
Platelets in inflammation and atherogenesis.
Gawaz M, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115, 3378-3384 (2005)