MABX41
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Synonym(e):
Anti-M. pneumonia Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Klon
monoclonal
Form
solution
Speziesreaktivität
all
Verpackung
pkg of 1 mg (MABX41-1KC)
pkg of 10 mg (MABX41-10KC)
Methode(n)
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG2a
Relevante Krankheit(en)
infectious diseases
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable