Wichtige Dokumente
MABT899
Sigma-Aldrich
Anti-Mucin-5B-Antikörper, Klon MDA-3E1
clone MDA-3E1, from mouse
Synonym(e):
Mucin 5 subunit B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MDA-3E1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Muc5B(74180)
Allgemeine Beschreibung
Mucin 5, Subtyp B, tracheobronchial (UniProt: E9Q5I3; auch als MUC5B bekannt) wird durch das Gen Muc5b (Gen-ID: 74180) in Mausspezies kodiert. Muzine sind hochmolekulare Glykoproteine, die aus einem Muzin-Kernprotein und O-verknüpften Kohlenhydraten bestehen. Muzine befinden sich auf der Oberfläche vieler Drüsenepithelzellen und werden von diesen sezerniert. Sie bilden eine Barriere zwischen den Luminalmembranen der Epithelzellen und ihrer Umgebung. Muzine bestehen aus einem nichtglobulären Proteingerüst (Apomucin) und vielen O-verknüpften Glycanen. Die beiden wichtigsten polymeren Muzine sind in den Atemwegen zu finden. Dabei handelt es sich um Mucin 5ac, das unter gesunden Bedingungen in geringen Mengen produziert wird, aber bei allergischen Entzündungen oder parasitären Infektionen ansteigt, und um Mucin 5B, das unter gesunden Bedingungen in erheblichen Mengen produziert wird und unter Bedingungen einer allergischen Entzündung leicht ansteigt. Mucin 5B wird nachweislich bei Magenkarzinomen abnormal exprimiert. (Literatur: Ren, B et al. (2015). (Biosci Rep. 35(3): e00220).
Spezifität
Klon MDA-3E1 weist Mucin 5b in Menschen- und Mausspezies nach, und zielt auf ein Epitop innerhalb von 20 Aminosäuren in der N-terminalen Hälfte ab.
Immunogen
Ein lineares Peptid, das 20 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte von der Mucin-5-Untereinheit B der Maus entspricht.
Anwendung
Anti-Mucin-5B, Klon MDA-3E1, Best.-Nr. MABT899, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von Mucin 5B, der für die Verwendung in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge konnte MUC5B in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen werden (Ren, B., et al. (2015). Biosci Rep. 35(3), e00220).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge konnte Muc5b in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen werden (Ren, B., et al. (2015). Biosci Rep. 35(3); e00220).
Qualität
Mittels Immunhistochemie in humanem Nasenschleimhautgewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Muc5b in humanem Nasenschleimhautgewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
515,44 kDa berechnet. Das tatsächliche Molekulargewicht des glykosylierten Proteins kann bis zu 10-mal höher sein.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David L Goldblatt et al.
British journal of pharmacology, 177(10), 2256-2273 (2020-01-23)
Respiratory viral infections play central roles in the initiation, exacerbation and progression of asthma in humans. An acute paramyxoviral infection in mice can cause a chronic lung disease that resembles human asthma. We sought to determine whether reduction of Sendai
Leticija Zlatar et al.
Cells, 12(14) (2023-07-29)
Mucopeptide concretions, previously called dacryoliths, are macroscopic stones that commonly obstruct the lacrimal sac. The mechanism behind dacryolithiasis remains unclear; however, the involvement of various immune cells, including neutrophils, has been confirmed. These findings remain limited, and no information on