Wichtige Dokumente
MABT84
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan-Antikörper, Klon 1-C-6
clone 1-C-6, from mouse
Synonym(e):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1-C-6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, bovine
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACAN(176)
Allgemeine Beschreibung
Aggregierendes Chondroitinsulfat-Proteoglykan oder Aggrecan ist eines der am gründlichsten erforschten Proteoglykane. Viele einzelne Monomere von Aggrecan binden an Hyaluronsäure und bilden ein Aggregat. Das Monomer wird als Aggrecan bezeichnet. Die Aggregate bestehen aus bis zu 100 Monomeren, die mit einer einzelnen Hyaluronsäurekette verbunden sind. Der hohe Anteil negativ geladener Polysaccharid-Ketten trägt zum osmotischen Anschwellen des Knorpels bei und sorgt in Kombination mit intakten Kollagenfasern für Widerstandsfähigkeit des Gelenkknorpels gegenüber Druckkräften und eine hohe Zugfestigkeit. Aggrecan kommt im Gelenkknorpel in großen Mengen vor und macht 10 % seines Trockengewichts aus.
Immunogen
Reduziertes und alkyliertes Aggrecan, isoliert aus Swarm-Chondrosarkomen von Ratten
Anwendung
Dieser Anti-Aggrecan-Antikörper, Klon 1-C-6, ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Aggrecan validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Aggrecan in 10 µg A1D4-Proteinfraktion aus Rindergewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie in normalem Mausknorpel- und Rattenknorpelgewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Aggrecan in normalem Mausknorpel- und Rattenknorpelgewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verschiedene
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Normales Mausknorpel- und normales Rattenknorpelgewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takamitsu Maruyama et al.
Science advances, 8(48), eadd6172-eadd6172 (2022-12-01)
Skeletal precursors are mesenchymal in origin and can give rise to distinct sublineages. Their lineage commitment is modulated by various signaling pathways. The importance of Wnt signaling in skeletal lineage commitment has been implicated by the study of β-catenin-deficient mouse
Thomas H Ambrosi et al.
Cell stem cell, 20(6), 771-784 (2017-03-24)
Aging and obesity induce ectopic adipocyte accumulation in bone marrow cavities. This process is thought to impair osteogenic and hematopoietic regeneration. Here we specify the cellular identities of the adipogenic and osteogenic lineages of the bone. While aging impairs the