MAB2040
Anti-Heparin/Heparansulfat-Antikörper, Klon T320.11
clone T320.11, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Heparan Sulfate, Clone T320.11 Anti-Heparin, Heparan Sulfate Detection
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T320.11, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPG2(3339)
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
EZM-Proteine
EIA/RIA: Empfohlene Konzentration 1–10 μg/ml.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Verbreitet exprimiert
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable