Wichtige Dokumente
MABT826
Sigma-Aldrich
Anti-Aktin-Antikörper, Klon 2G2
clone 2G2, from mouse
Synonym(e):
Actin, alpha skeletal muscle, Actin, Alpha-actin-1, G-actin, Nuclear actin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, frog, rabbit, mouse, chicken, monkey
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Allgemeine Beschreibung
Aktin, Alpha-Skelettmuskel (UniProt P68135; auch bekannt als Alpha-Aktin-1) wird vom Gen ACTA1 (auch bekannt als ACTA) (Gen-ID 100009506) in Wildkaninchenspezies (Oryctolagus cuniculus) kodiert. Aktine weisen je nach den spezifischen ionischen Bedingungen oder Interaktion mit den Ligandenproteinen unterschiedliche Strukturen auf. Die oligomeren und polymeren Formen, die Aktinmoleküle annehmen sind abhängig von den unterschiedlichen Konformationen, in die sie übergehen. Forschungsergebnisse zeigen unterschiedliche Aktinkonformationen/-strukturen im Kern und Zytoplasma der verschiedenen Zelltypen und eine unterschiedliche Verteilung in Reaktion auf externe Signale. Aktine fungieren als Hauptbausteine der zytoskelettalen Mikrofilamente, sind an zahlreichen Zellkernfunktionen beteiligt und gehen in spezifische Konformationen über, die für deren Verbindung mit nukleären Aktin-bindenden Proteinen wichtig sind.
Spezifität
Klon 2G2 erkennt ein dreiteiliges Epitop, das in einer Region des Aktin-Monomers (G-Aktin) identifiziert wurde, die nicht an der Oberfläche des faserartigen F-Aktins lokalisiert, aber über die Oberfläche des mit Profilin komplexierten Aktin-Moleküls zugänglich ist (Gonsior, S.M., et al. (1999). J. Cell Sci. 112 (Pkt. 6):797–809).
Immunogen
Epitop: Nicht sequenzielles Epitop, das von Regionen gebildet wird, die in folgendem Bereich liegen: AS 104–226.
Rekonstituierter Komplex aus Aktin aus dem Skelettmuskel von Kaninchen und Profilin aus dem Thymus von Kälbern.
Anwendung
Der Anti-Aktin-Antikörper, Klon 2G2, ist ein Antikörper gegen Aktin zur Verwendung in der Immunzytochemie und in Western Blots.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: Mit 5,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Aktin in serumfreien C2C12-Myoblasten der Maus nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die fixierungsabhängige zelluläre Färbung mittels fluoreszenter Immunzytochemie nachgewiesen. Mit Klon 2G2 konnten nukleäre punktähnliche Strukturen, aber keine zytoplasmischen Myofibrillen und Stressfasern (MF und SF) in Formaldehyd-fixierten myogenen Zellen von Hühnern und Mäusen gefärbt werden, während in in Methanol fixierten Herzmyozyten, Fibroblasten und in-vitro differenzierten Skelettmuskel-Myotuben von Hühnern eine MF- und SF-Färbung, aber keine Kernfärbung zu erkennen war (Gonsior, S.M., et al. (1999). J. Cell Sci. 112 (Pkt. 6):797–809).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von nukleärem Aktin in Formaldehyd-fixierten COS- und NIH-3T3-Fibroblastenzellen, normalen Rattennieren(NRK)-Epithelzellen und Xenopus-Oozyten mittels fluoreszenter Immunzytochemie nachgewiesen (Gonsior, S.M., et al. (1999). J. Cell Sci. 112 (Pkt. 6):797–809).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde nach einer Mikroinjektion in die FH12-Fibroblasten von Ratten vor der Formaldehyd-Fixierung eine punktähnliche Färbung des zytoplasmischen Aktin-Monomers (G-Aktin), aber nicht der Mikrofilament-Strukturen (z. B. Myofibrilen und Stressfasern) (F-Aktin), die bei einer Färbung mit FITC-Phalloidin zu erkennen ist, nachgewiesen (Gonsior, S.M., et al. (1999). J. Cell Sci. 112 (Pkt. 6):797–809).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden subnukleär kompartimentierte gegenüber SS-Aktin immunreaktive Foki in Zwiebelzellen (Allium cepa) mittels konfokaler Immunfluoreszenzmikroskopie nachgewiesen (Cruz, J.R., et al. (2009). Chromosoma. 118(2):193–207).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von Aktin im Zellkern, im submembranen Aktinnetz und an den Filopodienspitzen mittels immunzytochemischer Fluoreszenzfärbung von fixierten Ratten-Fibroblasten und HeLa-Zellen nachgewiesen (Jockusch, B.M., et al. (2006). Trends Cell Biol. 16(8):391–396).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde bei einem breiten Speziesspektrum (Kaninchen, Huhn, Maus) eine Reaktivität gegenüber SDS-denaturierten Aktinen (alpha, beta und gamma) mittels Western Blotting nachgewiesen. Klon 2G2 zeigte jedoch keine Reaktivität gegenüber Aktin aus Schleimpilzen (Physarum polycephalum) oder Aktinen aus Muskelgewebe von unterschiedlichen wirbellosen Spezies (Gonsior, S.M., et al. (1999). J. Cell Sci. 112(Pkt. 6):797–809).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Aktin in allen löslichen und unlöslichen Fraktionen von Zellkernpräparationen von Zwiebeln (Allium cepa) nachgewiesen (Cruz, J.R., et al. (2009). Chromosoma. 118(2):193–207).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ein internes Aktinfragment nachgewiesen, das AS 104–226 von alpha-Aktin aus dem Skelettmuskel von Kaninchen entspricht, das mittels eingeschränktem proteolytischen Verdau gewonnen wurde (Gonsior, S.M., et al. (1999). J. Cell Sci. 112 (Pkt. 6):797–809).
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in serumfreien HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit 5,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Aktin in serumfreien HeLa-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~42 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgMκ-Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paulina Ormazabal et al.
International journal of obesity (2005), 42(12), 2012-2021 (2018-05-18)
The occurrence of chronic inflammation in visceral adipose tissue (VAT) in obese subjects precipitates the development of insulin resistance and type 2 diabetes (T2D). Anthocyanins and their main metabolite protocatechuic acid (PCA) have been demonstrated to stimulate insulin signaling in
Katja Burk et al.
Scientific reports, 7(1), 2149-2149 (2017-05-21)
The sorting of activated receptors into distinct endosomal compartments is essential to activate specific signaling cascades and cellular events including growth and survival. However, the proteins involved in this sorting are not well understood. We discovered a novel role of
Nathalie Journiac et al.
Cell reports, 31(2), 107506-107506 (2020-04-16)
A distinctive feature of neocortical development is the highly coordinated production of different progenitor cell subtypes, which are critical for ensuring adequate neurogenic outcome and the development of normal neocortical size. To further understand the mechanisms that underlie neocortical growth