MABT61
Anti-Nectin-1/PVRL1 (CD111) Antibody, clone R1.302
clone R1.302.12, from mouse
Synonym(e):
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), nectin-1, poliovirus receptor-related protein 1, poliovirus receptor-like 1, nectin 1, ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), Herpesvirus entry mediator C, Herpes virus entry mediator
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R1.302.12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PVRL1(5818)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Nectin-1/PVRL1 in human TF-1 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Human TF-1 cells
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable