Wichtige Dokumente
MABT333
Sigma-Aldrich
Anti-CD167a/DDR1-Antikörper, Klon 5D5
clone 5D5, from mouse
Synonym(e):
Epithelial discoidin domain-containing receptor 1, CD167 antigen-like family member A, CD167a, Cell adhesion kinase, Discoidin receptor tyrosine kinase, Epithelial discoidin domain receptor 1, HGK2, Mammary carcinoma kinase 10, MCK-10, Protein-tyrosine k
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDR1(780)
Allgemeine Beschreibung
Epithelialer Discoidin-domänenhaltiger Rezeptor 1 (EC 2.7.10.1; UniProt Q08345; auch bekannt als CD167-Antigen-ähnliches Familienmitglied-A, CD167a, Zelladhäsionskinase, Discoidin-Rezeptor-Tyrosinkinase, epithelialer Diskoidin-Domänen-Rezeptor 1, HGK2, Mammakarzinom-Kinase 10, MCK-10, Protein-Tyrosin-Kinase 3A, Protein-Tyrosinkinase RTK-6, TRK E, Tyrosinkinase DDR, Tyrosin-Proteinkinase CAK) wird durch das DDR1-Gen (auch bekannt als CAK, EDDR1, MCK10, NEP, NTRK4, PTK3A, RTK6, TRKE) (Gen-ID 780) beim Menschen kodiert. Discoidin-domänenhaltige Rezeptoren (DDR) gehören zur Superfamilie der Transmembranrezeptor-Tyrosinkinasen (RTK). DDR unterscheiden sich von anderen RTK aufgrund ihres extrazellulären Discoidin-Motivs und da sie Kollagene als interne Liganden nutzen. Während DDR1 grundsätzlich alle Kollagentypen bindet, weist DDR2 eine Präferenz für fibrilläre Kollagene vom Typ I, II und III sowie für nicht fibrilläres Kollagen vom Typ X auf. DDR1 wird weithin in den Epithelzellen der Lunge, Niere, des Dickdarms und des Gehirns exprimiert. DDR2 hingegen wird primär in den mesenchymalen Zellen exprimiert, darunter Fibroblasten, Myofibroblasten, Glattmuskelzellen und Chondrozyten in Niere, Haut, Lunge, Herz und Bindegewebe. DDR sind wichtige Mediatoren für fundamentale zelluläre Prozesse, wie Proliferation, Überleben, Differenzierung, Adhäsion und Matrix-Umstrukturierung und deren Dysregulierung führt Berichten zufolge zu zahlreichen menschlichen Erkrankungen, einschließlich fibrotischen Störungen, Atherosklerose und Krebs. DDR1 wird zunächst mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1–20) produziert, deren Entfernung das reife Protein mit einer extrazellulären Region (AS 21–417) ergibt, die die Discoidin-Domäne (F5/8-Typ-C-Domäne oder C2-ähnliche Domäne) in der N-terminalen Hälfte (AS 31–185) und eine Kollagenbindungsstelle innerhalb der membranständigen DS-Domäne (AS 192–367) enthält, gefolgt von einem Transmembransegment (AS 418–438) und einem zytoplasmatischen Bereich (AS 439–913), der ein mit der WW-Domäne interagierendes PPxY-Motiv (AS 481–484) und die Kinasedomäne (AS 610-905) beherbergt. Alternative Spleißungen erzeugen fünf Isoformen, wobei die Isoformen 2 (CAK II, DDR1a, Short) und 5 mit einer verkürzten zytoplasmatischen Domäne exprimiert werden, während Isoform 3 (DDR1d) in einer 243-AS-löslichen Form exprimiert wird und Isoform 4 mit einer 6-AS-Insertion (SFSLFS) zwischen Ala665 und Arg666 der kanonischen Isoform 1 (CAK I, DDR1b) Sequenz exprimiert wird.
Spezifität
Klon 5D5 band rekombinante humane extrazelluläre DDR1b-Domäne ohne Affinität zur extrazellulären DDR2-Domäne oder zur membranständigen DS-Domäne von DDR1b, die die Kollagenbindungsstelle enthält (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697). Klon 5D5 erkennt kein denaturiertes DDR1b und ist daher nicht für Western-Blot-Anwendungen geeignet.
Immunogen
Epitop: extrazelluläre Domäne
Rekombinante extrazelluläre Domäne von humanem DDR1b.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper gegen CD167a/DDR1, Klon 5D5, Best.-Nr. MABT333 ist für den Einsatz in ELISA-, Durchflusszytometrie-, Immunzytochemie- und Neutralisierungsanwendungen validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Immunzytochemische Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde CD167a/DDR1 auf der Oberfläche von 3 % Paraformaldehyd-fixierten, 0,1 % Triton X-100-permeabilisierten humanen neonatalen Vorhautkeratinozyten (mit freundlicher Genehmigung von Birgit Leitinger, Ph.D., Imperial College, London, Vereinigtes Königreich) nachgewiesen.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge band immobilisierte rekombinante humane extrazelluläre DDR1b-Domäne (kDa ~2 nM) ohne Affinität zur extrazellulären DDR2-Domäne oder zur membranständigen DS-Domäne von DDR1b, die die Kollagenbindungsstelle enthält (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden die exogen exprimierten DDR1b-Wildtyp- und Mutantenkonstrukte auf der Oberfläche transfizierter HEK293-Zellen nachgewiesen (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697).
Neutralisationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Kollagen-induzierte Autophosphorylierung von DDR1b gehemmt, das exogen auf der Oberfläche transfizierter HEK293-Zellen exprimiert wird (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697).
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in T47D-Brustkrebszellen.
Durchflusszytometrische Analyse: Mit 0,1 µg dieses Antikörpers wurde CD167a/DDR1 auf der Oberfläche von einer Millionen 2 % Paraformaldehyd-fixierter humaner T47D-Brustkrebszellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
99,18/101,1 kDa (reife/pro-Isoform 1, CAK I, DDR1b), 95,22/97,17 kDa (reife/pro-Isoform 2, CAK II, DDR1a, kurz), 25,18/27,13 kDa (reife/pro-Isoform 3, DDR1d), 99,84/101,8 kDa (reife/pro-Isoform 4), 97,11/99,06 kDa (reife/pro-Isoform 5) berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1 in PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xing Zhong et al.
Oncology reports, 42(6), 2844-2854 (2019-10-04)
Breast cancer is the second leading cause of cancer‑associated mortality among women worldwide. Triple‑negative breast cancer (TNBC) accounts for 15‑20% of all breast cancers and is defined by its aggressive nature and limited treatment options. Therefore, there is an urgent need
Corina M Borza et al.
JCI insight, 7(3) (2021-12-24)
Discoidin domain receptor 1 (DDR1), a receptor tyrosine kinase activated by collagen, contributes to chronic kidney disease. However, its role in acute kidney injury and subsequent development of kidney fibrosis is not clear. Thus, we performed a model of severe