Wichtige Dokumente
MABS2005
Sigma-Aldrich
Anti-2A-Peptid-Antikörper, Klon 3H4
clone 3H4, from mouse
Synonym(e):
Anti-2A Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
2A-Peptide und 2A-ähnliche Peptidsequenzen (bekannt als cis-aktives Hydrolase-Element oder CHYSEL) sind eine hervorragende Alternative zu internen ribosomalen Eintrittsstellen (IRES), um die Expression mehrerer Genprodukte aus einem einzigen rekombinanten Konstrukt zu koordinieren. Die 2A-Sequenzen sind relativ kurze Peptide von etwa 20 Aminosäuren (je nach Herkunftsvirus), die das Konsensmotiv Asp-Val/Ile-Glu-X-Asn-Pro-Gly-Pro enthalten. 2A-Peptide ermöglichen es, mehrere Proteine als Polyproteine zu kodieren, die sich dann bei der Translation in die einzelnen Proteine aufspalten. Die 2A-Sequenz beeinträchtigt die normale Peptidbindungsbildung durch einen Mechanismus, der als Ribosom-Skipping bezeichnet wird, was zu einer effektiven, nicht-enzymatischen Erzeugung verschiedener Peptidprodukte aus einem einzigen multicistronischen Konstrukt führt. 2A-Peptide werden von mehreren Virusfamilien, am bekanntesten ist das Maul- und Klauenseuche-Virus der Familie Picornaviridae, zur Herstellung mehrerer Polypeptide verwendet. Anti-2A-Peptid, Klon 3H4, erkennt die 2A-Sequenz aus dem Maul- und Klauenseuche-Picornavirus (VKQTLNFDLLKLAGDVESNPG*P) mit einer Spaltstelle zwischen G und P. (Ref.: Trichas, G, et al. (2008). BMC Biol. 6: 40).
Spezifität
Klon 3H4 weist das 2A-Peptid in Mäusezellen nach.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Sequenz CGDVEENPG (freier C-Terminus) entspricht und aus dem Thosea asigna-Virus stammt.
Anwendung
Anti-2A-Peptid, Klon 3H4, Best.-Nr. MABS2005, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der 2A-Peptid nachweist und für die Verwendung in der Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und in Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies 2A-Peptid in HEK293 SpCas9-P2A-Puro- und NIH3T3 SpCas9-T2A-Puro-Zelllysaten nach (mit freundlicher Genehmigung von Stefan Schuchner, Ph.D. und Egon Ogris, M.D., Medizinische Universität Wien, Österreich).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies 2A-Peptid in HeLa-Zellen, die SpCas9-P2A oder einfache HeLa-Zellen exprimieren, sowie HEK293-Zellen, die SpCas9-T2A oder einfache HEK293-Zellen exprimieren, nach (mit freundlicher Genehmigung von Stefan Schuchner, Ph.D. und Egon Ogris, M.D., Medizinische Universität Wien, Österreich).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies 2A-Peptid in HeLa-Zellen nach, die transient mit SaCas9-T2A-GFP transfiziert waren (mit freundlicher Genehmigung von Stefan Schuchner, Ph.D. und Egon Ogris, M.D., Medizinische Universität Wien, Österreich).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in NIH3T3-exprimierendem SpCas9-T2A-Puro-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde 2A-Peptid in 10 µg NIH3T3-exprimierendem SpCas9-T2A-Puro-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~150 kDa beobachtet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lydia Horndler et al.
EMBO molecular medicine, 13(3), e13549-e13549 (2021-01-21)
A correct identification of seropositive individuals for the severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infection is of paramount relevance to assess the degree of protection of a human population to present and future outbreaks of the COVID-19 pandemic. We describe
Jumee Kim et al.
Science advances, 9(47), eadi8454-eadi8454 (2023-11-24)
Tissue regeneration after injury involves the dedifferentiation of somatic cells, a natural adaptive reprogramming that leads to the emergence of injury-responsive cells with fetal-like characteristics. However, there is no direct evidence that adaptive reprogramming involves a shared molecular mechanism with
Mateusz Legut et al.
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
Noa Liscovitch-Brauer et al.
Nature biotechnology, 39(10), 1270-1277 (2021-05-01)
CRISPR screens have been used to connect genetic perturbations with changes in gene expression and phenotypes. Here we describe a CRISPR-based, single-cell combinatorial indexing assay for transposase-accessible chromatin (CRISPR-sciATAC) to link genetic perturbations to genome-wide chromatin accessibility in a large
Zharko Daniloski et al.
Cell, 184(1), 92-105 (2020-11-05)
To better understand host-virus genetic dependencies and find potential therapeutic targets for COVID-19, we performed a genome-scale CRISPR loss-of-function screen to identify host factors required for SARS-CoV-2 viral infection of human alveolar epithelial cells. Top-ranked genes cluster into distinct pathways