Merck
MABS1251
Sigma-Aldrich
Anti-CYP11B2-Antikörper, Klon 41-17B
clone 41-17B, from mouse
Synonym(e):
Cytochrome P450 11B2, mitochondrial, CYP11B2, Aldosterone synthase, ALDOS, Aldosterone-synthesizing enzyme, CYPXIB2, Cytochrome P-450Aldo, Cytochrome P-450C18, Steroid 18-hydroxylase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
41-17B, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP11B2(1585)
Allgemeine Beschreibung
Cytochrom P450 11B2, mitochondrial (EC1.14.15.4, EC1.14.15.5; UniProt P19099; auch als ALDOS, Aldosteronsynthase, Aldosteron-synthetisierendes Enzym, CYPXIB2, Cytochrom P-450Aldo, Cytochrom P-450C18, Cytochrom P450 Unterfamilie XIB Polypeptid 2, Steroid-11-beta-Monooxygenase, Steroid-11-beta/18-Hydroxylase, Mitochondriales Cytochrom P450 Familie 11 Unterfamilie B Polypeptid 2 bekannt) wird beim Menschen vom CYP11B2-Gen (auch als CPN2, CYP11B, CYP11BL, P450C18 bekannt, Gen-ID 1585) kodiert. CYP11B2-Protein ist ein Mitglied der Cytochrom P450-Superfamilie von Monooxygenasen, die Reaktionen katalysiert, die an Wirkstoffmetabolismus sowie der Synthese von Cholesterin, Steroiden und anderen Lipiden beteiligt sind. Das CYP11B2-Protein befindet sich an der inneren Mitochondrienmembran und weist eine Steroid-18-Hydroxylase-Aktivität sowie eine Steroid-11-beta-Hydroxylase-Aktivität auf. CYP11B2-Genmutationen sind bekannte Auslöser für einen Corticosteronmethyloxidase-1 (CMO-1)-Mangel, eine autosomal rezessive Störung der Aldosteron-Biosynthese.
Immunogen
Ein an Hühnerserumalbumin konjugiertes lineares Peptid, das humanem CYP11B2 nahe am N-Terminus entspricht.
Epitop: Nahe am N-Terminus
Anwendung
Anti-CYP11B2-Antikörper, Klon 41-17B ist ein Antikörper gegen CYP11B2 zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie und Immunfluoreszenz.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies CYP11B2 in gesunden Nebennieren nach (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014). Mol. Cell Endocrinology. 383:111-117).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CYP11B2 in gesunden Nebennieren nach (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014). Mol. Cell Endocrinology. 383:111-117).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in hCYP11B2-GFP-exprimierendem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen CYP11B2 in 10 µg hCYP11B2-GFP-exprimierendem HEK293T-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~57 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kazutaka Nanba et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 103(10), 3869-3876 (2018-08-08)
Somatic mutations have been identified in more than half of aldosterone-producing adenomas (APAs) through mutation hotspot sequencing. The underlying pathogenesis of inappropriate aldosterone synthesis in the remaining population is still unknown. To investigate the prevalence and spectrum of somatic mutations
Wenjuan Liu et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 12(1), 135-148 (2022-02-08)
Hyperaldosteronism is a common disease that is closely related to endocrine hypertension and other cardiovascular diseases. Cytochrome P450 11B2 (CYP11B2), an important enzyme in aldosterone (ALD) synthesis, is a promising target for the treatment of hyperaldosteronism. However, selective inhibitors targeting
Kei Omata et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 72(4), 874-880 (2018-10-26)
Primary aldosteronism affects ≈5% to 10% of hypertensive patients and has unilateral and bilateral forms. Most unilateral primary aldosteronism is caused by computed tomography-detectable aldosterone-producing adenomas, which express CYP11B2 (aldosterone synthase) and frequently harbor somatic mutations in aldosterone-regulating genes. The
Jimmy J Mao et al.
Journal of the Endocrine Society, 5(8), bvab107-bvab107 (2021-07-15)
The detection and management of concomitant pheochromocytoma (PHEO) and primary aldosteronism (PA) is not well understood. To investigate varying presentations and outcomes of cases with coexisting PHEO and PA to provide an approach to its diagnosis and management. We conducted
Chuanming Xu et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 237(1), e13899-e13899 (2022-10-21)
The kaliuretic action of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) is well established as highlighted by hyperkalemia side effect of RAAS inhibitors but such action is usually ascribed to systemic RAAS. The present study addresses the involvement of intrarenal RAAS in K+