Merck
MABN794
Sigma-Aldrich
Anti-GLAST-Antikörper, Klon 8C11.1
clone 8C11.1, from mouse
Synonym(e):
Excitatory amino acid transporter 1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, GLAST-1, Solute carrier family 1 member 3, GLAST
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8C11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1λ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC1A3(6507)
Allgemeine Beschreibung
Exzitatorischer Aminosäurentransporter 1 (UniProt P43003; auch als GLAST-1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, Solute carrier family 1 member 3 bekannt) wird beim Mensch vom Gen SLC1A3 (auch als EA6, EAAT1, GLAST, GLAST1 bekannt, Gen-ID 6507) kodiert. GLAST-1 ist ein Multitransmembranprotein, das als hochaffiner Glutamattransporter dient und die Beendigung der postsynaptischen Aktivität von Glutamat im zentralen Nervensystem durch schnelles Entfernen von freigesetztem Glutamat aus dem synaptischen Spalt vermittelt. GLAST-1 transportiert auch L- und D-Aspartat. GLAST-Genmutationen stehen mit episodischer Antaxie Typ 6 (EA6), einer Erkrankung, die durch Krampfanfälle, Migräne und alternierende Hemiplegie charakterisiert ist, in Verbindung. Es gibt 5 bekannte Spleißvarianten. Isoform 2 weist keine funktionelle Glutamataufnahmeaktivität auf und übt eine dominante negative Wirkung gegen Isoform 1 aus.
Spezifität
Das Epitop von Klon 8C11.1 liegt im zweiten extrazellulären Segment der GLAST-Isoformen 1 und 2. Die Epitopregion kommt auch in Isoform 4 vor, aber nicht in Isoformen 3 und 5.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der extrazellulären Domäne von Human-GLAST entspricht.
Anwendung
Anti-GLAST-Anti-GLAST-Antikörper, Klon 8C11.1 ist ein Antikörper gegen GLAST zur Verwendung in Western Blot und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde GLAST in Cerebellum-Gewebe von Mensch und Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies GLAST in 200 µg humanem Hirngewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~55 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1λ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haijun Zhang et al.
The journal of pain, 13(3), 293-303 (2012-01-31)
Paclitaxel often induces persistent painful neuropathy as its most common treatment-limiting side effect. Little is known concerning the underlying mechanisms. Given the prominent role of glial cells in many types of neuropathic pain, we investigated here the morphological and functional
Sandra Gómez-López et al.
Scientific reports, 6, 24028-24028 (2016-04-12)
Parkinson's disease (PD) is a multifactorial neurodegenerative disorder, characterised by the progressive loss of midbrain dopaminergic neurons and a variety of motor symptoms. The gene coding for the phospholipid phosphatase 3, PLPP3 (formerly PPAP2B or LPP3), maps within the PARK10
Kaiping Burrows et al.
Brain, behavior, & immunity - health, 27, 100582-100582 (2023-01-07)
Ibuprofen, a non-steroidal, anti-inflammatory drug, modulates inflammation but may also have neuroprotective effects on brain health that are poorly understood. Astrocyte-enriched extracellular vesicles (AEEVs) facilitate cell-to-cell communication and - among other functions - regulate inflammation and metabolism via microribonucleic acids
Peter Zhang et al.
PloS one, 10(7), e0134390-e0134390 (2015-08-01)
Kruppel-like factor 4 (Klf4) is a transcription factor that regulates many important cellular processes in stem cell biology, cancer, and development. We used histological and molecular methods to study the expression of Klf4 in embryonic development of the normal and
Frank Y Lee et al.
Journal of neuroscience research, 99(1), 67-89 (2020-05-22)
The function(s) of the Biogenesis of Lysosome-related Organelles Complex-1 (BLOC-1) during brain development is to date largely unknown. Here, we investigated how its absence alters the trajectory of postnatal brain development using as model the pallid mouse. Most of the