Wichtige Dokumente
MABN762
Sigma-Aldrich
Anti-VSNL1-Antikörper, Klon 2D11
clone 2D11, from mouse
Synonym(e):
Visinin-like protein 1, VILIP, VLP-1, Hippocalcin-like protein 3, HLP3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D11, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VSNL1(7447)
Allgemeine Beschreibung
Das Protein VSNL1, Visinin-like Protein 1 (VILIP oder VLP-1) oder Hippocalcin-like Protein 3 (HLP3) wird vom Gen VSNL1/VISL1 kodiert und ist ein Calciumsensor-Protein, das die Calcium-Signalwege in Neuronen reguliert. In der Retina reguliert VSNL1 die Hemmung der Rhodopsin-Phosphorylierung. VSNL1 wird spezifisch im Gehirn (besonders stark in den Körnerzellen des Kleinhirns), in der Retina und im PNS exprimiert. Bei der Alzheimer-Krankheit wird die VSNL1-Konzentration hochreguliert, doch die Bedeutung dessen ist bislang nicht bekannt. VSNL1 gehört zur Recoverin-Familie der neuronenspezifischen Proteine. Interessanterweise deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass VSHL1 auch von nicht neuronalen Zellen wie den Epidermiszellen exprimiert werden und eine Rolle als Tumorsuppressor-Gen bei Plattenepithelzellkarzinomen und Hautkrebs spielen kann.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem VSNL1 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-VSNL1-Antikörper, Klon 2D11, ist zur Verwendung in Western Blots und IHC zum Nachweis von VSNL1 validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde VSNL1 in 10 µg Gewebelysaten aus dem humanen Kleinhirn, aus Rattenhirn und dem Kleinhirn der Maus nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VSNL1 im Großhirnrindengewebe von Ratten nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung vom Labor von Gerry Shaw).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde VSNL1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~22 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica E Baker et al.
Molecular and cellular endocrinology, 530, 111296-111296 (2021-04-30)
Adequate access to fresh or frozen normal adrenal tissue has been a primary limitation to the enhanced characterization of the adrenal zones via RNA sequencing (RNAseq). Herein, we describe the application of targeted RNAseq to formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) normal adrenal
Kazutaka Nanba et al.
Frontiers in endocrinology, 15, 1286297-1286297 (2024-03-20)
Double somatic mutations in CTNNB1 and GNA11/Q have recently been identified in a small subset of aldosterone-producing adenomas (APAs). As a possible pathogenesis of APA due to these mutations, an association with pregnancy, menopause, or puberty has been proposed. However
Vivek Swarup et al.
Nature medicine, 25(1), 152-164 (2018-12-05)
Identifying the mechanisms through which genetic risk causes dementia is an imperative for new therapeutic development. Here, we apply a multistage, systems biology approach to elucidate the disease mechanisms in frontotemporal dementia. We identify two gene coexpression modules that are
Juilee Rege et al.
Journal of the Endocrine Society, 4(10), bvaa123-bvaa123 (2020-10-10)
Somatic mutations driving aldosterone production have been identified in approximately 90% of aldosterone-producing adenomas (APAs) using an aldosterone synthase (CYP11B2) immunohistochemistry (IHC)-guided DNA sequencing approach. In the present study, using CYP11B2-guided whole-exome sequencing (WES) and targeted amplicon sequencing, we detected