Wichtige Dokumente
MABN704
Sigma-Aldrich
Anti-ASS1-Antikörper, Klon 2C10
clone 2C10, from mouse
Synonym(e):
Argininosuccinate synthase, Citrulline--aspartate ligase, ASS1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, monkey
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASS1(445)
Allgemeine Beschreibung
Argininosuccinat-Synthase (ASS1) oder alternativ unter dem älteren Namen Citrullin-Aspartat-Ligase bekannt, wird beim Menschen vom ASS1/ASS-Gen kodiert und ist das Enzym, das für den dritten Schritt im Harnstoffzyklus verantwortlich ist, der für den Stickstoff-Stoffwechsel entscheidend ist. ASS1 katalysiert die Synthese von Argininosuccinat aus Citrullin und Aspartat. Argininosuccinat ist die unmittelbare Vorstufe von Arginin, und ASS1 wurde zunächst als geschwindigkeitsbestimmender Schritt in der Leber für diese Reaktion identifiziert. Es ist inzwischen bekannt, dass ASS1 in Säugetiergeweben ubiquitär vorkommt. ASS1 ist auch für den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der NO-Produktion im Citrullin-NO-Zyklus verantwortlich. Die Regulierung der ASS1-Expression kann je nach untersuchtem Gewebe variieren. In der Leber, wo Arginin zu Harnstoff und Ornithin hydrolysiert wird, wird ASS1 stark exprimiert, und verschiedene Hormone wie Glukokortikoide, Glukagon, Insulin und sogar hohe Mengen bestimmter Aminosäuren wie Glutamin in der Nahrung regulieren die Expression von ASS1 während der Entwicklung und im Erwachsenenalter. In anderen Geweben und insbesondere in Stickoxid(NO)-produzierenden Zellen ist ASS1 schwach exprimiert, wird aber durch proinflammatorische Zytokine induziert. Interessanterweise ist die ASS1-Expression auch bei der Alzheimer-Krankheit sowohl in Neuronen als auch in Glia erhöht, was ebenfalls mit der iNOS-Expression korreliert und auf einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten NO-Produktion und iNOS-Expression im Gehirn von Patienten mit Alzheimer hindeutet. Der monoklonale Anti-ASS1-Antikörper von EMD-Millipore wurde im Western Blot an rekombinantem Protein und Zelllysaten von A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH3T3, PC-12 und COS7 sowie in der Immunhistochemie an paraffineingebetteten Gewebeschnitten von Gebärmutterhalskrebs getestet. Der Antikörper wurde auch im direkten ELISA an rekombinantem Antigen getestet.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von in E. coli exprimiertem menschlichem ASS1.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-ASS1-Antikörper, Klon 2C10, ist zur Verwendung in Western Blot und IHC für den Nachweis von Argininosuccinat-Synthase validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies ASS1 in humanen Gebärmutterhalskrebs- und Dickdarmkrebsgeweben nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt durch Western Blot an Lysaten von A431-, Raji-, MOLT4-, Jurkat-, A549-, NIH/3T3-, PC-12- und Cos7-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Eine Verdünnung von 1:500–2.000 dieses Antikörpers wies ASS1 in Lysaten von A431-, Raji-, MOLT4-, Jurkat-, A549-, NIH/3T3-, PC-12- und Cos7-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~47 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in PBS mit bis zu 0,1 % Natriumazid und 0,5 % Proteinstabilisator.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lysate von A431-, Raji-, MOLT4-, Jurkat-, A549-, NIH/3T3-, PC-12- und Cos7-Zellen
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sarah E Barnett et al.
Molecular cancer research : MCR, 21(5), 411-427 (2023-01-21)
The nuclear deubiquitylase BRCA1-associated protein 1 (BAP1) is frequently inactivated in malignant pleural mesothelioma (MPM) and germline BAP1 mutation predisposes to cancers including MPM. To explore the influence on cell physiology and drug sensitivity, we sequentially edited a predisposition mutation