MABS1994M
Anti-MT-ND4 Antibody, clone 9E4-2D8
clone 9E4-2D8, from mouse
Synonym(e):
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 4, EC: 1.6.5.3, NADH dehydrogenase subunit 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E4-2D8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MT-ND4(4538)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ND4 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and did not detect it in mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable