MABN68
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, K28/43
Synonym(e):
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-PSD95-Antikörper, Klon K28/43, clone K28/43, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K28/43, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLG4(1742)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter und Rezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet. (Maeda, T., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46(11):4320-4327.)
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde PSD95 auf 10 µg Lysat von Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hirngewebelysat der Ratte
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable