MABN543
Anti-Gs protein Antibody, alpha subunit, clone N192/12
clone N192/12, from mouse
Synonym(e):
Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms short, Adenylate cyclase-stimulating G alpha protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N192/12, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAS(2778)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GS protein, alpha subunit in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable